Principaux documents
ENAH961CD582
Enamine
methyl 4-hydroxy-5-methylthiophene-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.2
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-5-methylthiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-4-6(8)5(3-11-4)7(9)10-2/h3,8H,1-2H3
Clé InChI
YKQQNJOTUACILC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6806096
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6806096