Key Documents
ENAH961CD53F
Enamine
[3-methoxy-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]thiourea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.34
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[3-methoxy-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]thiourea
Inchi Code
1S/C12H14N4OS/c1-8-6-16(7-14-8)10-4-3-9(15-12(13)18)5-11(10)17-2/h3-7H,1-2H3,(H3,13,15,18)
Clé InChI
DBBHFNSGUAJVTQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18776545
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18776545