Principaux documents
ENAH961CD4D0
Enamine
[4-(2-fluorophenoxy)phenyl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.23
Numéro MDL:
Iupac Name
[4-(2-fluorophenoxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C13H11FO2/c14-12-3-1-2-4-13(12)16-11-7-5-10(9-15)6-8-11/h1-8,15H,9H2
Clé InChI
OSONGMZAQFAPES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10165951
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10165951