Principaux documents
ENAH95E74153
Enamine
azecane-3,8-diol hydrochloride
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1 078,50 €
1 G
1 371,00 €
2.5 G
2 645,00 €
5 G
3 890,40 €
10 G
5 748,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-26861103-50MG
354,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1 078,50 €
1 G
1 371,00 €
2.5 G
2 645,00 €
5 G
3 890,40 €
10 G
5 748,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.72
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26861103-50MG
354,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
azecane-3,8-diol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19NO2.ClH/c11-8-3-1-2-4-9(12)7-10-6-5-8;/h8-12H,1-7H2;1H
Clé InChI
UTGFXORMOOBCGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26861103
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26861103