Key Documents
ENAH95E7414B
Enamine
tert-butyl 4-sulfanylbutanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.28
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-mercaptobutanoate
Inchi Code
1S/C8H16O2S/c1-8(2,3)10-7(9)5-4-6-11/h11H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
BERHURMHRKPONF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2170907
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2170907