Key Documents
ENAH95E73FA0
Enamine
5-chloro-1-benzofuran-2-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.66
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chlorobenzofuran-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C8H6ClNO3S/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(13-7)14(10,11)12/h1-4H,(H2,10,11,12)
Clé InChI
DRLIRRGXJQTTGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286900
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286900