Principaux documents
ENAH95E73CD2
Enamine
7-chloro-4H,5H-naphtho[1,2-d][1,3]thiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.72
Numéro MDL:
Iupac Name
7-chloro-4,5-dihydronaphtho[1,2-d]thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2S/c12-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9-10(8)14-11(13)15-9/h2-3,5H,1,4H2,(H2,13,14)
Clé InChI
ISEZUHGOSOOAMZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10004836
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10004836