Key Documents
ENAH95E73BDA
Enamine
4-amino-2,5-dichlorobenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.1
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-2,5-dichlorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2O2S/c7-3-2-6(13(10,11)12)4(8)1-5(3)9/h1-2H,9H2,(H2,10,11,12)
Clé InChI
LOUBHADNEPMWMA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8392386
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8392386