Key Documents
ENAH95E739F8
Enamine
4-(2,2-dimethylcyclobutyl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.27
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2,2-dimethylcyclobutyl)aniline
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-12(2)8-7-11(12)9-3-5-10(13)6-4-9/h3-6,11H,7-8,13H2,1-2H3
Clé InChI
BERQRMKECHIUHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27152103
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27152103