Principaux documents
ENAH95E7384B
Enamine
rac-tert-butyl (3R,4S)-3,4-dihydroxypiperidine-1-carboxylate
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1 324,20 €
5 G
1 939,10 €
10 G
2 854,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-7344414-100MG
232,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1 324,20 €
5 G
1 939,10 €
10 G
2 854,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7344414-100MG
232,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (3S,4R)-3,4-dihydroxypiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(12)8(13)6-11/h7-8,12-13H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+/m1/s1
Clé InChI
RIZGRNBWPJMDKU-SFYZADRCSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7344414
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7344414