ENAH95E737CB
Enamine
rac-tert-butyl (1R,5S)-7,7-dimethyl-6-oxo-2-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Réf. du fournisseur: EN300-7438833-50MG
423,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-7438833-50MG
423,30 €
Iupac Name
tert-butyl (1S,5R)-7,7-dimethyl-6-oxo-2-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-7-6-8-9(14)13(4,5)10(8)15/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t8-,9+/m1/s1
Clé InChI
FJQFGKJXOPEXDM-BDAKNGLRSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438833