Principaux documents
ENAH95E72F8A
Enamine
1-{4-[(2-phenylethyl)amino]piperidin-1-yl}ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.35
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(1-acetyl-4-piperidinyl)-N-(2-phenylethyl)amine
Inchi Code
1S/C15H22N2O/c1-13(18)17-11-8-15(9-12-17)16-10-7-14-5-3-2-4-6-14/h2-6,15-16H,7-12H2,1H3
Clé InChI
UKFIGIFDDSVHCR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6726847
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6726847