Principaux documents
ENAH95E72DC3
Enamine
1-(2-bromo-4-fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.54
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-bromo-4-fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9BrFN.ClH/c10-8-5-6(11)1-2-7(8)9(12)3-4-9;/h1-2,5H,3-4,12H2;1H
Clé InChI
XRYOHXFAKQLLMP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21043696
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21043696