Principaux documents
ENAH95E72D98
Enamine
4-chloro-2-ethyl-1-iodobenzene
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-21662227-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.51
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-21662227-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-2-ethyl-1-iodobenzene
Inchi Code
1S/C8H8ClI/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
WZQVLAYUCSAADY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21662227
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21662227