Key Documents
ENAH95E72D2C
Enamine
2-bromo-7-chlorothieno[2,3-c]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.53
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-7-chlorothieno[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H3BrClNS/c8-5-3-4-1-2-10-7(9)6(4)11-5/h1-3H
Clé InChI
QLRUEOBCJUJGNQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6778166
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6778166