Principaux documents
ENAH95E72CE3
Enamine
3-bromo-6-methoxyimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.52
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-methoxyimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6BrN3O3.ClH/c1-15-5-3-2-4-10-6(8(13)14)7(9)12(4)11-5;/h2-3H,1H3,(H,13,14);1H
Clé InChI
BHNNPYNGIHJIGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194118
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194118