Principaux documents
ENAH95E72B7C
Enamine
4-(2-amino-1,1-difluoroethyl)benzoic acid hydrochloride
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1 341,10 €
1 G
1 707,70 €
2.5 G
3 302,80 €
5 G
4 865,40 €
10 G
7 193,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-27118150-50MG
433,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1 341,10 €
1 G
1 707,70 €
2.5 G
3 302,80 €
5 G
4 865,40 €
10 G
7 193,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.63
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27118150-50MG
433,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-amino-1,1-difluoroethyl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2NO2.ClH/c10-9(11,5-12)7-3-1-6(2-4-7)8(13)14;/h1-4H,5,12H2,(H,13,14);1H
Clé InChI
LXHHUICJKDQUKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27118150
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27118150