Principaux documents
ENAH95E72B40
Enamine
tert-butyl 6-formyl-5-azaspiro[2.5]octane-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-formyl-5-azaspiro[2.5]octane-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-9-13(6-7-13)5-4-10(14)8-15/h8,10H,4-7,9H2,1-3H3
Clé InChI
RPHHJZDTODUGME-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1180019
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1180019