Principaux documents
ENAH95E72B02
Enamine
rac-N-[(1R,2R)-2-(fluoromethyl)cyclopropyl]benzamide
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-7437961-50MG
472,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7437961-50MG
472,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-((1R,2R)-2-(fluoromethyl)cyclopropyl)benzamide
Inchi Code
1S/C11H12FNO/c12-7-9-6-10(9)13-11(14)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,13,14)/t9-,10+/m0/s1
Clé InChI
XLBNONICSMRGRJ-VHSXEESVSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437961
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437961