Principaux documents
ENAH95E72AB5
Enamine
2,2,2-trifluoro-N-(2-methoxy-5-nitrophenyl)acetamide
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1 047,30 €
5 G
1 529,60 €
10 G
2 245,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-12416035-100MG
185,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1 047,30 €
5 G
1 529,60 €
10 G
2 245,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-12416035-100MG
185,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(2-methoxy-5-nitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7F3N2O4/c1-18-7-3-2-5(14(16)17)4-6(7)13-8(15)9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,15)
Clé InChI
PECQEDFMEXTFMO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12416035
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12416035