Key Documents
ENAH95E7288D
Enamine
3-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c10-4-6-3-8-9-7(6)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H,8,9)
Clé InChI
AJISPHYBQBLYBF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115045
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115045