Principaux documents
ENAH9453DF2F
Enamine
2-methanesulfonyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1 047,30 €
5 G
1 529,60 €
10 G
2 245,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-27106013-100MG
185,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1 047,30 €
5 G
1 529,60 €
10 G
2 245,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27106013-100MG
185,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(methylsulfonyl)thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5NO4S2/c1-12(9,10)5-6-2-3(11-5)4(7)8/h2H,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
ZPTBDTYBHAFYBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106013
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106013