Key Documents
ENAH9453DD1F
Enamine
methyl 3-[(methoxycarbonyl)amino]-3-oxopropanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.14
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-((methoxycarbonyl)amino)-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C6H9NO5/c1-11-5(9)3-4(8)7-6(10)12-2/h3H2,1-2H3,(H,7,8,10)
Clé InChI
VZRHBEPCALFDTQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983416
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983416