Key Documents
ENAH9453DCF4
Enamine
2-(3-cyclopropyl-2-fluorophenoxy)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-cyclopropyl-2-fluorophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H11FO3/c12-11-8(7-4-5-7)2-1-3-9(11)15-6-10(13)14/h1-3,7H,4-6H2,(H,13,14)
Clé InChI
SKGPERMDOGIVIG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27105904
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27105904