ENAH9453DA62
Enamine
2-(2-bromobenzenesulfonyl)-2-fluoroacetic acid
Réf. du fournisseur: EN300-26975983-50MG
384,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-26975983-50MG
384,30 €
Iupac Name
2-((2-bromophenyl)sulfonyl)-2-fluoroacetic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrFO4S/c9-5-3-1-2-4-6(5)15(13,14)7(10)8(11)12/h1-4,7H,(H,11,12)
Clé InChI
GIDLEYWZLSYIDC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975983