Principaux documents
ENAH9453D395
Enamine
3-fluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde dihydrochloride
100 MG
178,90 €
250 MG
237,40 €
500 MG
415,50 €
1 G
537,70 €
2.5 G
1 013,50 €
5 G
1 477,60 €
10 G
2 170,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-1273004-100MG
178,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
178,90 €
250 MG
237,40 €
500 MG
415,50 €
1 G
537,70 €
2.5 G
1 013,50 €
5 G
1 477,60 €
10 G
2 170,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1273004-100MG
178,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-fluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15FN2O.2ClH/c1-14-4-6-15(7-5-14)12-3-2-10(9-16)8-11(12)13;;/h2-3,8-9H,4-7H2,1H3;2*1H
Clé InChI
UENFENXCAYNCEG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273004
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273004