Principaux documents
ENAH942F2D33
Enamine
2-[1-(fluoromethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl]ethan-1-amine hydrochloride
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1 478,90 €
1 G
1 884,50 €
2.5 G
3 649,90 €
5 G
5 378,90 €
10 G
7 955,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-26865004-50MG
472,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1 478,90 €
1 G
1 884,50 €
2.5 G
3 649,90 €
5 G
5 378,90 €
10 G
7 955,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.66
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26865004-50MG
472,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-(fluoromethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14FNO.ClH/c9-5-8-3-7(4-8,1-2-10)6-11-8;/h1-6,10H2;1H
Clé InChI
QETLKPLIQVVNAV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865004
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865004