Documents
ENAH942F2868
Enamine
1-(4-chloro-3-methylpyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.54
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-chloro-3-methylpyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9ClN2.2ClH/c1-5-6(8)2-3-10-7(5)4-9;;/h2-3H,4,9H2,1H3;2*1H
Clé InChI
REWMHUNOCPLGHI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975871
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975871