Key Documents
ENAH942F283B
Enamine
tert-butyl 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.27
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H16N2O4/c1-12(2,3)18-11(17)13-6-8(7-13)14-9(15)4-5-10(14)16/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3
Clé InChI
VGFPTSFYAMRUEH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26690563
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26690563