Key Documents
ENAH942F2820
Enamine
4-chloro-3-ethoxy-7-fluoroisoquinolin-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.65
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-ethoxy-7-fluoroisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C11H9ClFNO2/c1-2-16-11-9(12)7-4-3-6(13)5-8(7)10(15)14-11/h3-5H,2H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
UZEGZCIQWNVWOA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976629
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976629