Principaux documents
ENAH942F281E
Enamine
tert-butyl N-{1-hydroxyspiro[3.3]heptan-2-yl}carbamate
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1 176,00 €
2.5 G
2 261,50 €
5 G
3 324,90 €
10 G
4 909,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-26976662-100MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1 176,00 €
2.5 G
2 261,50 €
5 G
3 324,90 €
10 G
4 909,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.3
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26976662-100MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1-hydroxyspiro[3.3]heptan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-7-12(9(8)14)5-4-6-12/h8-9,14H,4-7H2,1-3H3,(H,13,15)
Clé InChI
ARLDCHVHNKSLRC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976662
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976662