Principaux documents
ENAH93E78CAC
Enamine
cyclopropyl(2-methoxyphenyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.25
Numéro MDL:
Iupac Name
cyclopropyl(2-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-13-10-5-3-2-4-9(10)11(12)8-6-7-8/h2-5,8,11H,6-7,12H2,1H3
Clé InChI
FBGNVBWSHSMXFT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2929223