Principaux documents
ENAH93E75AD5
Enamine
5-chloro-8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.66
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H12ClNO/c1-13-10-3-2-9(11)7-4-5-12-6-8(7)10/h2-3,12H,4-6H2,1H3
Clé InChI
YHEUQHSHFCNBKY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24807121
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24807121