ENAH93E75ACF
Enamine
2-(azetidin-3-yl)pyrimidine dihydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-1605437-50MG
346,60 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1605437-50MG
346,60 €
Iupac Name
2-(3-azetidinyl)pyrimidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3.2ClH/c1-2-9-7(10-3-1)6-4-8-5-6;;/h1-3,6,8H,4-5H2;2*1H
Clé InChI
UAFLLPDZOSIOPY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605437