Principaux documents
ENAH93E75749
Enamine
2-(2-methyl-1,3-benzoxazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
50 MG
390,80 €
100 MG
559,80 €
250 MG
779,50 €
500 MG
1 203,30 €
1 G
1 530,90 €
2.5 G
2 954,40 €
5 G
4 351,90 €
10 G
6 433,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-26624419-50MG
390,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
390,80 €
100 MG
559,80 €
250 MG
779,50 €
500 MG
1 203,30 €
1 G
1 530,90 €
2.5 G
2 954,40 €
5 G
4 351,90 €
10 G
6 433,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26624419-50MG
390,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-methylbenzo[d]oxazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O.2ClH/c1-7-12-10-8(5-6-11)3-2-4-9(10)13-7;;/h2-4H,5-6,11H2,1H3;2*1H
Clé InChI
KWFSDYYUYVFDRA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624419
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624419