Principaux documents
ENAH93E7553A
Enamine
4,4,4-trifluoro-3-methoxybutan-2-amine hydrochloride
50 MG
490,90 €
100 MG
706,70 €
250 MG
990,10 €
500 MG
1 534,80 €
1 G
1 956,00 €
2.5 G
3 790,30 €
5 G
5 584,30 €
10 G
8 259,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-26667203-50MG
490,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
490,90 €
100 MG
706,70 €
250 MG
990,10 €
500 MG
1 534,80 €
1 G
1 956,00 €
2.5 G
3 790,30 €
5 G
5 584,30 €
10 G
8 259,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.6
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26667203-50MG
490,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-3-methoxybutan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10F3NO.ClH/c1-3(9)4(10-2)5(6,7)8;/h3-4H,9H2,1-2H3;1H
Clé InChI
PVLNTKTYYMFSGF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667203
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667203