Principaux documents
ENAH93E7552B
Enamine
8-fluoro-1-methylisoquinolin-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.19
Numéro MDL:
Iupac Name
8-fluoro-1-methylisoquinolin-5-amine
Inchi Code
1S/C10H9FN2/c1-6-10-7(4-5-13-6)9(12)3-2-8(10)11/h2-5H,12H2,1H3
Clé InChI
HSZRSJMSVMDMPK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667054
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667054