Principaux documents
ENAH93E754C7
Enamine
1-(azocan-1-yl)ethan-1-one
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
2.5 G
1 813,00 €
5 G
2 658,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-6772669-100MG
357,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
2.5 G
1 813,00 €
5 G
2 658,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6772669-100MG
357,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-acetylazocane
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-9(11)10-7-5-3-2-4-6-8-10/h2-8H2,1H3
Clé InChI
TZFKYUXRORVYQV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6772669
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6772669