Principaux documents
ENAH93E751BE
Enamine
4-methyl-2-(propan-2-yl)furo[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-isopropyl-4-methylfuro[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-6(2)9-11-7(3)8-4-5-13-10(8)12-9/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
ZKYJQWJJJKAFIV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23903846
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23903846