Principaux documents
ENAH93E75076
Enamine
N-(1,3-thiazol-2-yl)piperidine-3-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.75
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(thiazol-2-yl)piperidine-3-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3OS.ClH/c13-8(7-2-1-3-10-6-7)12-9-11-4-5-14-9;/h4-5,7,10H,1-3,6H2,(H,11,12,13);1H
Clé InChI
CEDKAHUYYXMYBE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10130169
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10130169