Principaux documents
ENAH93E74FE1
Enamine
N-cyclopentyl-N-methoxyacetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.21
Numéro MDL:
Iupac Name
N-cyclopentyl-N-methoxyacetamide
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-7(10)9(11-2)8-5-3-4-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
RWXJLYVVDOCDMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6859255
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6859255