Key Documents
ENAH93E74E5E
Enamine
3-ethyl-4-methyl-1,2-oxazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.15
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethyl-4-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-3-5-4(2)6(7(9)10)11-8-5/h3H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
DFHPRLGWOIJFMP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492681
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492681