Principaux documents
ENAH93E74D96
Enamine
4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butanoic acid hydrochloride
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
2.5 G
1 813,00 €
5 G
2 658,00 €
10 G
3 920,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-26667491-100MG
357,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
2.5 G
1 813,00 €
5 G
2 658,00 €
10 G
3 920,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26667491-100MG
357,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O2.ClH/c10-6(11)2-1-4-9-5-3-7-8-9;/h3,5H,1-2,4H2,(H,10,11);1H
Clé InChI
MYGDJXXBCOCINB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667491
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667491