Principaux documents
ENAH93E74D8D
Enamine
2-(1-fluoro-2-methylpropan-2-yl)-1,3-oxazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1-fluoro-2-methylpropan-2-yl)oxazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10FNO3/c1-8(2,4-9)7-10-3-5(13-7)6(11)12/h3H,4H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
FCWDZJHGTFVVOG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492294
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492294