Principaux documents
ENAH93E7482F
Enamine
tert-butyl N-[3-(azetidin-3-yl)-2,2-dimethylpropyl]carbamate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.82
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3-(azetidin-3-yl)-2,2-dimethylpropyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H26N2O2.ClH/c1-12(2,3)17-11(16)15-9-13(4,5)6-10-7-14-8-10;/h10,14H,6-9H2,1-5H3,(H,15,16);1H
Clé InChI
PEMXAOZQDPKIMP-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26677907
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26677907