Principaux documents
ENAH93E74721
Enamine
3-chloro-1-methyl-5H,6H,7H-cyclopenta[c]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.64
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-1-methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[c]pyridine
Inchi Code
1S/C9H10ClN/c1-6-8-4-2-3-7(8)5-9(10)11-6/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
HHBBLUYLDDXRRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6828906
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6828906