Principaux documents
ENAH93E744FE
Enamine
2-(dicyanomethylidene)-2H-[1,3]dithiolo[4,5-b]pyrazine-5,6-dicarbonitrile
50 MG
644,30 €
100 MG
828,90 €
250 MG
1 165,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-257196-50MG
644,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
644,30 €
100 MG
828,90 €
250 MG
1 165,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-257196-50MG
644,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(dicyanomethylene)-[1,3]dithiolo[4,5-b]pyrazine-5,6-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C10N6S2/c11-1-5(2-12)10-17-8-9(18-10)16-7(4-14)6(3-13)15-8
Clé InChI
VJBNYHOCAPHICU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257196
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257196