Principaux documents
ENAH93E74160
Enamine
2-amino-3-(2,4-difluorophenyl)propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-3-(2,4-difluorophenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C9H11F2NO/c10-7-2-1-6(9(11)4-7)3-8(12)5-13/h1-2,4,8,13H,3,5,12H2
Clé InChI
ZHGQLWQGUPOTAI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719653
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719653