Principaux documents
ENAH93E74017
Enamine
2-(4,4-difluoropyrrolidin-2-yl)ethan-1-ol hydrochloride
50 MG
633,90 €
100 MG
817,20 €
250 MG
1 147,40 €
500 MG
1 784,40 €
1 G
2 274,50 €
2.5 G
4 415,60 €
5 G
6 508,60 €
10 G
9 629,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-26623869-50MG
633,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
633,90 €
100 MG
817,20 €
250 MG
1 147,40 €
500 MG
1 784,40 €
1 G
2 274,50 €
2.5 G
4 415,60 €
5 G
6 508,60 €
10 G
9 629,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26623869-50MG
633,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4,4-difluoropyrrolidin-2-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2NO.ClH/c7-6(8)3-5(1-2-10)9-4-6;/h5,9-10H,1-4H2;1H
Clé InChI
BINWTKHOOKHXGL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623869
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623869