Key Documents
ENAH93E73F99
Enamine
2-bromo-1-(2,6-dimethylphenyl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.1
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(2,6-dimethylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)9(12)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3
Clé InChI
YSICJHNHYWMNBM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4334165
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4334165